Methyl-2-brom-1,3-thiazol-4-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
OR1218-1G
APOSOR1218-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1218-1G
Methyl-2-brom-1,3-thiazol-4-carboxylat 97%
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formel: C₅H₄BrNO₂S
Schmelzpunkt: 118…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659908
CAS-Nummer: 170235-26-4