4-Brom-1,2-dimethylimidazol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR1222-1G OR1222-5G
APOSOR1222-1GEA 111 EUR
APOSOR1222-1G APOSOR1222-5G
4-Brom-1,2-dimethylimidazol
4-Bromo-1,2-dimethylimidazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659901
CAS-Nummer: 850429-59-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR