1-(Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Carboxy-1-(thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)piperidine, 4-(4-Carboxypiperidin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine
OR12221-5G
APOSOR12221-5GEA
244
EUR
APOSOR12221-5G
1-(Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid 97%
1-(Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₃N₃O₂S Molecular Weight: 263,316 g/mol Schmelzpunkt: 247,5…249 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09065023 CAS-Nummer: 910037-25-1 |