{4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]phenyl}methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzylamine, 4-[4-(Aminomethyl)phenoxy]tetrahydro-2H-pyran
OR12223-250MG
APOSOR12223-250MGEA
48
EUR
APOSOR12223-250MG
{4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]phenyl}methylamine 97%
{4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]phenyl}methylamine
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂ Molecular Weight: 207.269 g/mol Schmelzpunkt: 41.5…43.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09064967 CAS-Nummer: 864266-61-5 UN: 3259 ADR: 8 III |