2-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12232-1G
APOSOR12232-1GEA 0 EUR
APOSOR12232-1G
2-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 95+%
2-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08699292
CAS-Nummer: 26286-55-5