3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR12248-1G
APOSOR12248-1GEA
0
EUR
APOSOR12248-1G
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzyl alcohol 97%
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzyl alcohol
Formel:
C₁₂H₁₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09064989 CAS-Nummer: 912569-56-3 |