(4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzyl alcohol
OR12249-1G
APOSOR12249-1GEA
78.3
EUR
APOSOR12249-1G
(4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl)methanol
(4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl)methanol
Formel:
C₁₂H₁₉NO₂ Molecular Weight: 209,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202771 CAS-Nummer: 426831-08-5 UN: 3259 ADR: 8,III |