5-Bromo-4-methyl-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1225-1G
APOSOR1225-1GEA
46.4
EUR
APOSOR1225-1G
5-Bromo-4-methyl-1H-imidazole
5-Bromo-4-methyl-1H-imidazole
Formel:
C₄H₅BrN₂ Molecular Weight: 161,0000 g/mol Schmelzpunkt: 140…143 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659898 CAS-Nummer: 15813-08-8 |