5-Methylisoxazole-3-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Cyano-5-methylisoxazole
OR12255-100MG
APOSOR12255-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR12255-100MG
5-Methylisoxazole-3-carbonitrile 97%
5-Methylisoxazole-3-carbonitrile
Formel:
C₅H₄N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09064940 CAS-Nummer: 57351-99-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |