3-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-[3-(Aminomethyl)phenyl]pyrimidine, 2-[3-(Aminomethyl)phenyl]-1,3-diazine
OR12261-1G
APOSOR12261-1GEA
277
EUR
APOSOR12261-1G
3-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 97%
3-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine
Formel:
C₁₁H₁₁N₃ Molecular Weight: 185,225 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09702384 CAS-Nummer: 910036-92-9 |