2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridin-5-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR12267-250MG
APOSOR12267-250MGEA 62.5 EUR
APOSOR12267-250MG
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridin-5-boronsäurepinakolester
2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridin-5-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₄BNO₄
Schmelzpunkt: 112…113,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09702390
CAS-Nummer: 910036-98-5