3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzyl chloride hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-[3-(Chloromethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride
OR12271-250MG
APOSOR12271-250MGEA
186
EUR
APOSOR12271-250MG
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzyl chloride hydrochloride 95%
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzyl chloride hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₈ClNO·ClH Molecular Weight: 264.191 g/mol Schmelzpunkt: 100.5…109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09702394 CAS-Nummer: 926921-62-2 |