2,4-Dibrom-1-methylimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dibrom-1-methyl-1H-imidazol
OR1228-100MG
APOSOR1228-100MGEA 88.6 EUR
APOSOR1228-100MG
2,4-Dibrom-1-methylimidazol 98%
2,4-Dibromo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₄Br₂N₂
Molecular Weight: 239,9 g/mol
Schmelzpunkt: 74…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659906
CAS-Nummer: 53857-60-6