5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Aminomethyl)-1-benzofuran, (Benzo[b]furan-5-yl)methylamine
OR12314-1G OR12314-250MG
APOSOR12314-1GEA 346 EUR
APOSOR12314-1G APOSOR12314-250MG
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan
Formel: C₉H₉NO
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04974039
CAS-Nummer: 37798-08-6
UN: 3259
ADR: 8,III