(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR12318-1G
APOSOR12318-1GEA
226
EUR
APOSOR12318-1G
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methylamine 95%
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methylamine
Formel:
C₁₁H₁₂N₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05865105 CAS-Nummer: 165735-95-5 UN: 1760 ADR: 8,III |