1,3-benzothiazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12328-1G
APOSOR12328-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12328-1G
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
1,3-benzothiazol-5-amine
Formel: C₇H₆N₂S
Schmelzpunkt: 73…78 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04115282
CAS-Nummer: 1123-93-9
EINECS: 214-381-8