tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12333-1G OR12333-5G
APOSOR12333-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12333-1G APOSOR12333-5G
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel: C₁₆H₂₁N₃O₂
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03791198
CAS-Nummer: 186650-98-6