tert-Butyl-4-(2-nitrophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 4-(2-nitrophenoxy)piperidine-1-carboxylate, 4-(2-Nitrophenoxy)piperidine, N-BOC protected
OR12335-1G
APOSOR12335-1GEA
217
EUR
APOSOR12335-1G
tert-Butyl-4-(2-nitrophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(2-nitrophenoxy)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel:
C₁₆H₂₂N₂O₅ Molecular Weight: 322,36 g/mol Schmelzpunkt: 88…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05865133 CAS-Nummer: 690632-03-2 |