3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12346-100MG
APOSOR12346-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR12346-100MG
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carbonitrile 97%
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carbonitrile
Formel: C₉H₈N₂O
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200862
CAS-Nummer: 86267-86-9