1-Benzyl-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Benzyl-4-carboxy-5-methyl-1H-1,2,3-triazole, [(4-Carboxy-5-methyl-1h-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]benzene
OR12355-1G
APOSOR12355-1GEA
0
EUR
APOSOR12355-1G
1-Benzyl-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 97%
1-Benzyl-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 217,224 g/mol Schmelzpunkt: 94…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411557 CAS-Nummer: 54698-60-1 |