Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
OR1236-5G
APOSOR1236-5GEA
183
EUR
APOSOR1236-5G
Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 186,6 g/mol Schmelzpunkt: 108…113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00117906 CAS-Nummer: 89793-11-3 |