4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12364-250MG
APOSOR12364-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR12364-250MG
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitril 97%
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitril
Formel: C₁₁H₉N₃
Schmelzpunkt: 146…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09702350
CAS-Nummer: 915707-41-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III