[(5-Methyl-2-thienyl)methyl]amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR12377-100MG
APOSOR12377-100MGEA
0
EUR
APOSOR12377-100MG
[(5-Methyl-2-thienyl)methyl]amine hydrochloride 97%
[(5-Methyl-2-thienyl)methyl]amine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₀ClNS Schmelzpunkt: 191…193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817548 CAS-Nummer: 171661-55-5 |