6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(6-Chloro-3-oxo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-4(3H)-yl)acetic acid
OR1238-1G
APOSOR1238-1GEA
368
EUR
APOSOR1238-1G
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-acetic acid
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-acetic acid
Formel:
C₁₀H₈ClNO₄ Molecular Weight: 241,6300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665821 CAS-Nummer: 26494-58-6 |