3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12386-250MG
APOSOR12386-250MGEA 198 EUR
APOSOR12386-250MG
3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoesäure 97%
3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoesäure
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₃
Schmelzpunkt: 130…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 906352-96-3