1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
OR12418-5G
APOSOR12418-5GEA
154
EUR
APOSOR12418-5G
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176.18 g/mol Schmelzpunkt: 293…295 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06809665 CAS-Nummer: 53484-17-6 |