5-Chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
Lieferant: Apollo Scientific
OR1242-10G
APOSOR1242-10GEA
0
EUR
APOSOR1242-10G
5-Chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
5-Chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
Formel:
C₉H₇ClS Molecular Weight: 182,67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052506 CAS-Nummer: 19404-18-3 |