1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR12421-250MG
APOSOR12421-250MGEA
174
EUR
APOSOR12421-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
Formel:
C₉H₇ClN₂O·ClH Molecular Weight: 231,079 g/mol Schmelzpunkt: 227,5…231.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817460 CAS-Nummer: 906352-57-6 UN: 3261 ADR: 8,II |