3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
OR12428-1G
APOSOR12428-1GEA
0
EUR
APOSOR12428-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O₂S Molecular Weight: 256,709 g/mol Schmelzpunkt: 76,5…78.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817503 CAS-Nummer: 912569-59-6 UN: 3261 ADR: 8,III |