1-(Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Formyl-1-(thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)piperidine, 4-(4-Formylpiperidin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine, 1-(Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carbaldehyde
OR12436-250MG
APOSOR12436-250MGEA
63.8
EUR
APOSOR12436-250MG
1-(Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxaldehyde 97%
1-(Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₃N₃OS Molecular Weight: 247,316 g/mol Schmelzpunkt: 94…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817540 CAS-Nummer: 916766-91-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |