5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12451-250MG
APOSOR12451-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR12451-250MG
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formel:
C₁₀H₁₀N₄O Molecular Weight: 202,22 g/mol Schmelzpunkt: 167…170 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020732 CAS-Nummer: 50427-77-5 |