1-Benzyl-2-(tert-butyl)hydrazine-1,2-dicarboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR12453-1G
APOSOR12453-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12453-1G
1-Benzyl-2-(tert-butyl)hydrazine-1,2-dicarboxylate
1-Benzyl-2-(tert-butyl)hydrazine-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₄
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09752862
CAS-Nummer: 57699-88-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR