2-(3,4-Dichloroanilino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR12461-1G
APOSOR12461-1GEA
336
EUR
APOSOR12461-1G
2-(3,4-Dichloroanilino)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(3,4-Dichloroanilino)-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
Formel:
C₁₀H₆Cl₂N₂O₂S Molecular Weight: 289,14 g/mol Schmelzpunkt: 289…291 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817453 CAS-Nummer: 952182-44-4 |