3-Phenyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR12476-500MG
APOSOR12476-500MGEA
438
EUR
APOSOR12476-500MG
3-Phenyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carbaldehyde
3-Phenyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₀N₂OS Molecular Weight: 230,29 g/mol Schmelzpunkt: 138…139 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817450 CAS-Nummer: 952182-40-0 |