1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR12487-1G
APOSOR12487-1GEA
538
EUR
APOSOR12487-1G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₁₃H₉Cl₂NO₂ Molecular Weight: 282,13 g/mol Schmelzpunkt: 144…146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817435 CAS-Nummer: 952183-56-1 |