2-Iod-5-nitroanisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iodo-2-methoxy-4-nitrobenzene
OR12497-25G
APOSOR12497-25GEA
23.2
EUR
APOSOR12497-25G
2-Iod-5-nitroanisol 97%
2-Iod-5-nitroanisol
Formel:
C₇H₆INO₃ Molecular Weight: 279,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024590 CAS-Nummer: 5458-84-4 |