Benzyl(methyl)amin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12500-1L
APOSOR12500-1LEA 0 EUR
APOSOR12500-1L
Benzyl(methyl)amin 99%
Benzyl(methyl)amin
Formel: C₆H₅CH₂NHCH₃
Siedepunkt: 184…189 °C
Dichte: 0,939 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008289
CAS-Nummer: 103-67-3
EINECS: 203-133-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III