2-(3,5-Dichlorophenyl)pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12506-250MG
APOSOR12506-250MGEA
0
EUR
APOSOR12506-250MG
2-(3,5-Dichlorophenyl)pyrrolidine
2-(3,5-Dichlorophenyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₀H₁₁Cl₂N Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02684093 CAS-Nummer: 887344-13-0 |