3-(2-Pyrrolidinyl)pyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR12516-1G
APOSOR12516-1GEA 0 EUR
APOSOR12516-1G
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
Formel: C₉H₁₂N₂
Siedepunkt: 107…108 °C/2mmHg
Dichte: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00016913
CAS-Nummer: 5746-86-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR