4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Pyrrolidin-2-ylpyridine
OR12517-250MG
APOSOR12517-250MGEA
33.5
EUR
APOSOR12517-250MG
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
Formel:
C₉H₁₂N₂ Molecular Weight: 148,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01862536 CAS-Nummer: 128562-25-4 |