5-(3-Nitrophenyl)oxazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR1252-5G
APOSOR1252-5GEA 144 EUR
APOSOR1252-5G
5-(3-Nitrophenyl)oxazol
5-(3-Nitrophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆N₂O₃
Molecular Weight: 190,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085147
CAS-Nummer: 89808-77-5