Biphenyl-2-carboxaldehyde

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Phenylbenzaldehyde, 2-Biphenylcarboxaldehyde

OR12525-1G
APOSOR12525-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12525-1G
Biphenyl-2-carboxaldehyde
Biphenyl-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₁₀O
Molecular Weight: 182,218 g/mol
Siedepunkt: 91…92 °C (0,15 mm Hg)
Dichte: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01740431
CAS-Nummer: 1203-68-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR