3-(Chloromethyl)-5-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1253-250MG
APOSOR1253-250MGEA
37.7
EUR
APOSOR1253-250MG
3-(Chloromethyl)-5-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₈H₈ClN₃O₂ Molecular Weight: 213,621 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052098 CAS-Nummer: 175205-42-2 |