2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12545-1G
OR12545-250MG
OR12545-5G
APOSOR12545-1GEA
317
EUR
APOSOR12545-1G
APOSOR12545-250MG
APOSOR12545-5G
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₅Cl₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202347 CAS-Nummer: 73568-41-9 |