trans-3-Amino-4-phenylpyrrolidine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl trans-3-amino-4-phenylpyrrolidine-1-carboxylate, trans-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-phenylpyrrolidine
OR12547-100MG
APOSOR12547-100MGEA
77
EUR
APOSOR12547-100MG
trans-3-Amino-4-phenylpyrrolidine, N1-BOC protected
trans-3-Amino-4-phenylpyrrolidine, N1-BOC protected
Formel:
C₁₅H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 262.347 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03002045 CAS-Nummer: 1015070-53-7 |