3-Benzylpyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12550-1G
OR12550-250MG
APOSOR12550-1GEA
625
EUR
APOSOR12550-1G
APOSOR12550-250MG
3-Benzylpyrrolidine
3-Benzylpyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₅N Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01862537 CAS-Nummer: 170304-83-3 |