3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR12558-100MG
OR12558-1G
OR12558-250MG
APOSOR12558-100MGEA
98.6
EUR
APOSOR12558-100MG
APOSOR12558-1G
APOSOR12558-250MG
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₂H₉ClO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02089483 CAS-Nummer: 252873-46-4 UN: 3265 ADR: 8,III |