3-(2-Methoxyphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-[3-(Chlorosulphonyl)phenoxy]anisole, 3-(Chlorosulphonyl)-2'-methoxydiphenyl ether
OR12567-250MG
APOSOR12567-250MGEA
174
EUR
APOSOR12567-250MG
3-(2-Methoxyphenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(2-Methoxyphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₃H₁₁ClO₄S Molecular Weight: 298,742 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631872 CAS-Nummer: 521980-26-7 UN: 3265 ADR: 8,III |