3-(2-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR12569-100MG
APOSOR12569-100MGEA
0
EUR
APOSOR12569-100MG
3-(2-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(2-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₃H₁₁ClO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631874 CAS-Nummer: 885950-88-9 UN: 3261 ADR: 8,III |