2-Amino-5-chlorbenzolsulfonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12580-100MG
APOSOR12580-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR12580-100MG
2-Amino-5-chlorbenzolsulfonsäure
2-Amino-5-chlorobenzenesulphonic acid
Formel:
C₆H₆ClNO₃S Molecular Weight: 207.64 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035776 CAS-Nummer: 133-74-4 |